Läs mer
(3,4-Dichlorophenyl)methanol, Mikromol™
Beskrivning
(3,4-Dichlorophenyl)methanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3,4-Dichlorophenyl)methanol |
| CAS | 1805-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (3,4-Dichlorophenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 Cl2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3,4-Dichlorobenzenemethanol, (3,4-Dichlorophenyl)methanol, 3,4-Dichlorobenzyl alcohol, NSC 26136, NSC 407829, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol Imp. C (EP), Dichlorobenzyl Alcohol Imp. C (EP), 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2 |
| LEDER | OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (3,4-dichlorophenyl)methanol |
| Visa mer |