Läs mer
3,4-diklorfenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467567 5 g 5g
11477567 25 g 25g
11487567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15653.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Det används i den parallella fastfassyntesen av tetrasubstituerade dietylentriaminer via selektiv amidalkylering och uttömmande reduktion av N-acylerade dipeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används i parallell fastfassyntes av tetrasubstituerade dietylentriaminer via
selektiv amidalkylering och uttömmande reduktion av N-acylerade dipeptider.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5807-30-7
Molekylformel C8H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 205.034
MDL-nummer MFCD00004333
InChI-nyckel ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
IUPAC-namn 2-(3,4-diklorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Smältpunkt 87°C to 92°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1953781
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 205.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.