Läs mer
3,4-diklorfenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460203
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460203 25 g 25g
11470203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460203 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11382.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3218-49-3 | C8H5Cl2N | 186.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3218-49-3
Molekylformel C8H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 186.04
MDL-nummer MFCD00001909
InChI-nyckel QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
PubChem CID 76690
IUPAC-namn 2-(3,4-diklorfenyl)acetonitril
LEDER ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Smältpunkt 38°C to 42°C
Kokpunkt 169°C to 171°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 638749
Formel vikt 186.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.