Läs mer
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, TRC
Produktkod. 30369088
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369088 5 g
1 options
Produktkod. 30369088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4354355G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
CAS 3218-49-3
Molekylformel C8H5Cl2N
Kvantitet 5 g
Synonym (3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dichlorophenyl)acetonitrile, 3,4-Dichlorobenzeneacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide, NSC 111725
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3H2
LEDER N#CCC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 2-(3,4-dichlorophenyl)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 186.04
Formel vikt 184.98