Läs mer
3,4-diklorfenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 151169-75-4 |
| Molekylformel | C6H5BCl2O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H |
| LEDER | OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (3,4-diklorfenyl) boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.82 |
| Formel vikt | 189.976 |