Läs mer
3,4-diklorfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30376030
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30376030 5 g
1 options
Produktkod. 30376030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4365555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylboronic Acid
CAS 151169-75-4
Molekylformel C6H5BCl2O2
Kvantitet 5 g
Synonym B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
LEDER OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl) boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 190.82
Formel vikt 189.976