Läs mer
3,4-diklorfenylhydrazin hydroklorid, 98+%
Produktkod. 11471618
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471618 250 g 250g
11451618 10 g 10g
11461618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13906.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 19763-90-7 | C6H7Cl3N2 | 213,486 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19763-90-7
Molekylformel C6H7Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 213.486
MDL-nummer MFCD00012937
InChI-nyckel WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3,4-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3,4-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 3,4-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 3,4-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, pubchem7530, acmc-209f1i, ksc491e2j
PubChem CID 3084323
IUPAC-namn (3,4-diklorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼229 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 3703934
Formel vikt 213.5
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.