Läs mer
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific™
Produktkod. 15451406
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451406 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15451406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54621.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide
CAS 79175-35-2
Kvantitet 100 mL
Molekylformel C6H3BrCl2Mg
MDL-nummer MFCD01319891
UN-nummer UN2924
Synonym 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, bromo 3,4-dichlorophenyl magnesium, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide solution, 3,4-dichlorphenylmagnesiumbromid, irrosodeqhizev-uhfffaoysa-m, 3,4-dichlorophenyl magnesium bromide, 3,4-dichlorophenyl-magnesium bromide, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, 3,4-dichlorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-nyckel IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
LEDER ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC-namn magnesium;1,2-dichlorobenzene-5-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 250.20
PubChem CID 11043147
Formel vikt 250.2
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.50M in 2-MeTHF