Läs mer
3,4'-Dichloropropiophenone, 97%
Produktkod. 11470903
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470903 50 g 50g
11460903 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13311.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3946-29-0 | C9H8Cl2O | 203.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3946-29-0
Molekylformel C9H8Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 203.06
MDL-nummer MFCD00000992
InChI-nyckel AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4'-dichloropropiophenone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl propan-1-one, 1-propanone, 3-chloro-1-4-chlorophenyl, 2-chloroethyl-4-chlorophenylketone, pubchem13270, acmc-209j5n, beta,4-dichloropropiophenone, 4',beta-dichloropropiophenone, 3-chloro-4'-chloropropiophenone, attercop-chm at130375
PubChem CID 77550
IUPAC-namn 3-klor-l-(4-klorfenyl)propan-1-on
LEDER ClCCC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4'-Dichloropropiophenone
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 135°C to 137°C (0.6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1866915
Formel vikt 203.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.