Läs mer
3’,4’-Dichloropropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',4'-Dichloropropiophenone |
| CAS | 6582-42-9 |
| Molekylformel | C9 H8 Cl2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.065 |
| Formel vikt | 201.995 |