Läs mer
3',4'-diklorpropiofenon, TRC
Produktkod. 30383984
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30383984 2.5 g 2.5g
30370814 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4362702.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Dichloropropiophenone
CAS 6582-42-9
Molekylformel C9 H8 Cl2 O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3,4-diklorfenyl) propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 203.065
Formel vikt 201.995