Läs mer
3,4-Dichloropyridine, 98%
Produktkod. 15450599
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450599 5 g 5g
15440599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15450599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63749.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55934-00-4 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55934-00-4
Molekylformel C5H3Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 147.99
MDL-nummer MFCD01861989
InChI-nyckel ZMPYQKNNUHPTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4-dichloro, zlchem 375, 3,4,dichloropyridine, pubchem6613, acmc-209lq5, ksc493e3l
PubChem CID 2736081
IUPAC-namn 3,4-diklorpyridin
LEDER ClC1=C(Cl)C=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichloropyridine
Smältpunkt 22°C to 24°C
Färg Färglös
Kokpunkt 182°C to 183°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 147.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.