Läs mer
3,4-dikloriofenol, 97 %
Produktkod. 11348575
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348575 5 g 5g
11338575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12031.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5858-17-3 | C6H4Cl2S | 179,058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5858-17-3
Molekylformel C6H4Cl2S
Molekylvikt (g/mol) 179.058
MDL-nummer MFCD00004840
InChI-nyckel HNJZDPKMMZXSKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorothiophenol, 3,4-dichloro thiophenol, benzenethiol, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6803, 3,4dichloro-thiophenol, acmc-1aset, 3,4-dichloro-thiophenol, 3 ,4-dichlorobenzenethiol, 3,4-dichlorophenylmercaptan
PubChem CID 79964
IUPAC-namn 3,4-diklorbensentiol
LEDER C1=CC(=C(C=C1S)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorothiophenol
Densitet 1.407
Kokpunkt 119 °C till 120 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.623
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042869
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 179.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.