Läs mer
3,4-diklortoluen, 98 %
Produktkod. 11429662
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429662 250 g 250g
11419662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429662 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10763.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 95-75-0 | C7H6Cl2 | 161,025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-75-0
Molekylformel C7H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.025
MDL-nummer MFCD00000556
InChI-nyckel WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorotoluene, benzene, 1,2-dichloro-4-methyl, toluene, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-toluene, ksc486q9r, chembl47525, benzene,2-dichloro-4-methyl, 1,2-dichloro-4-methyl-benzene, #
PubChem CID 7256
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-metylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorotoluene
Smältpunkt ∼-15°C
Densitet 1.251
Kokpunkt 200°C to 202°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.547
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1931687
Formel vikt 161.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.