Läs mer
3,4-diklortoluen, TRC
Produktkod. 30385717
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385717 5 g
30372806 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30385717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4367555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-75-0
Molekylformel C7 H6 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 161.03
Synonym Toluene, 3,4-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-4-methylbenzene, 3,4-Dichlorotoluene, NSC 8765
IUPAC-namn 1,2-diklor-4-metylbensen
LEDER Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dichlorotoluene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Formel vikt 159.9847