Läs mer
3,4-Didehydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro Naratriptan (Naratriptan Impurity B) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N3O2S/c1-18-23(21,22)10-7-13-3-4-17-15(11-13)16(12-19-17)14-5-8-20(2)9-6-14/h3-5,11-12,18-19H,6-10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 333.1511 |
| Procent renhet | >95% |