Läs mer
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, 98%
Produktkod. 11446380
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446380 25 g 25g
11426380 1 g 1g
11436380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446380 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19248.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5231-87-8
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.164
MDL-nummer MFCD00001333
InChI-nyckel DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC-namn 3,4-dietoxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Densitet 1.162
Kokpunkt 95°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 25 g
Beilstein 640626
Formel vikt 170.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.