Läs mer
3,4-dietoxibensoesyra, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10246500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10246500 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10246500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206170250
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diethoxybenzoic acid
Namnnotering 99%
CAS 5409-31-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 167 °C till 170 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H14O4
Linjär formel (C2H5O)2C6H3CO2H
MDL-nummer MFCD00002504
Kvantitet 25 g
Beilstein 10, 395
Synonym benzoic acid, 3,4-diethoxy, benzoicacid34diethoxy, 3,4-diethoxy-benzoic acid, acmc-1apyn, ksc271i5p, 3,4-bis ethyloxy benzoic acid, 3,4-diethoxybenzoic acid
InChI-nyckel VVKCVAPLTRZJHH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OCC
IUPAC-namn 3,4-dietoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 210.23
PubChem CID 79417
Formel vikt 210.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Diethoxybenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.