Läs mer
3,4-dietoxicyklobut-3-en-1,2-dion, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768243
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10768243 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10372015 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10497554 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10768243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00117EA
Kemiska identifierare
CAS 5231-87-8
Molekylformel C8H10O4
Molekylvikt (g/mol) 170.164
InChI-nyckel DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC-namn 3,4-dietoxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 170.16
Procent renhet 97%