Läs mer
3,4-Difluor-1-nitrobensen, TRC
Produktkod. 30380425
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30380425 500 g
1 options
Produktkod. 30380425 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445585500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene
CAS 369-34-6
Molekylformel C6H3F2NO2
Kvantitet 500 g
Synonym 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 159.09
Formel vikt 159.0132