Läs mer
3,4-Difluor-1-nitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 369-34-6 |
| Molekylformel | C6H3F2NO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene, 3,4-Difluoronitrobenzene, 4-Nitro-1,2-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2-difluor-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.09 |
| Formel vikt | 159.0132 |