Läs mer
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile |
| Smältpunkt | 39°C to 44°C |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3439 |
| Synonym | benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile |
| Formel vikt | 153.13 |
| Procent renhet | 98% |