Läs mer
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434147 5 g 5g
15424147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31548.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847502-83-4
Molekylformel C8H5F2N
Molekylvikt (g/mol) 153.132
MDL-nummer MFCD07777154
InChI-nyckel LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24820441
IUPAC-namn 3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
LEDER CC1=C(C=CC(=C1F)F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Smältpunkt 39°C to 44°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro-2-methyl, 3,4-difluoro-o-tolunitrile, benzonitrile,3,4-difluoro-2-methyl, 2,3-difluoro-6-cyano-toluene, 3,4-difluoro-2-methyl benzonitrile, pubchem4769, 3,4-difluoro-2-methyl-benzonitrile
Formel vikt 153.13
Procent renhet 98%