Läs mer
3,4-Difluorbensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluorobenzoic acid |
| CAS | 455-86-7 |
| Molekylformel | C7 H4 F2 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 3,4-difluorobenzoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.1 |
| Formel vikt | 158.0179 |