Läs mer
3,4-Difluorbensoesyra, TRC
Produktkod. 30381261
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30381261 25 g
1 options
Produktkod. 30381261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44548025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Molekylformel C7 H4 F2 O2
Kvantitet 25 g
Synonym Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC-namn 3,4-difluorobenzoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 158.1
Formel vikt 158.0179