Läs mer
3',4'-Difluoroacetophenone, 98%
Produktkod. 11402518
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402518 5 g 5g
11412518 25 g 25g
11422518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15832.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 369-33-5 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-33-5
Molekylformel C8H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 156.132
MDL-nummer MFCD00009891
InChI-nyckel VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethanone, 3,4-difluoroacetophenone, 1-3,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluoro-phenyl-ethanone, 3,4,-difluoroacetophenone, 1-acetyl-3,4-difluorobenzene, pubchem3089, acmc-209ipo
PubChem CID 123052
IUPAC-namn 1-(3,4-difluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Difluoroacetophenone
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.246
Kokpunkt 94°C to 95°C (13 mmHg)
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4916
Kvantitet 5 g
Beilstein 2206856
Formel vikt 156.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.