Läs mer
3,4-Difluoroaniline-2,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluoroaniline-2,6-D2 |
| CAS | 1061566-62-8 |
| Molekylformel | C6 D2 H3 F2 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-difluoro- (ACI), 3,4-Difluorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 2,6-Dideutero-3,4-difluoroaniline, 3,4-Difluoroaniline-2,6-d2, 3,4-Difluoroaniline-2,6-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3 H,9H2/i1D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc(F)c(F)c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | 2,6-dideuterio-3,4-difluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.1197 |
| Formel vikt | 131.0516 g/mol |
| Visa mer |