missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Difluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluoroaniline |
| CAS | 3863-11-4 |
| Molekylformel | C6H5F2N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3,4-Difluorobenzenamine, 3,4-Difluorophenylamine, 4,5-Difluoroaniline, NSC 10296 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| LEDER | FC(C=C(N)C=C1)=C1F |
| IUPAC-namn | 3,4-difluoroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vikt | 129.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?