missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Difluoroaniline, TRC

Produktkod. 30375263
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375263 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD445340100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Difluoroaniline
CAS 3863-11-4
Molekylformel C6H5F2N
Kvantitet 100 g
Synonym 3,4-Difluorobenzenamine, 3,4-Difluorophenylamine, 4,5-Difluoroaniline, NSC 10296
InChI formel InChI=1S/C6H5F2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
LEDER FC(C=C(N)C=C1)=C1F
IUPAC-namn 3,4-difluoroaniline
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Formel vikt 129.04
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.