Läs mer
3,4-Difluoroanisole, 98%
Produktkod. 11424084
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424084 5 g 5g
11434084 25 g 25g
11444084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12474.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115144-40-6 | C7H6F2O | 144.121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115144-40-6
Molekylformel C7H6F2O
Molekylvikt (g/mol) 144.121
MDL-nummer MFCD00010730
InChI-nyckel DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoroanisole, 1,2-difluoro-4-methoxy-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy, 3,4-difluoro-1-methoxybenzene, 1,2-difluor-4-methoxybenzol, pubchem3457, 3,4-difluoro-anisole, difluorobenzene,1-methoxy, acmc-2099pe
PubChem CID 568250
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC(=C(C=C1)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluoroanisole
Densitet 1.214
Flampunkt 55°C (131°F)
Brytningsindex 1.468
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 6717610
Formel vikt 144.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.