Läs mer
3,4-difluorbensaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10645701 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10645701 25 g Glasflaska 25g
10114490 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10645701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 271300250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34036-07-2 | C7H4F2O | 142.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34036-07-2
Molekylformel C7H4F2O
Molekylvikt (g/mol) 142.1
MDL-nummer MFCD00010328
InChI-nyckel JPHKMYXKNKLNDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4-difluoro, pubchem1413, 3,4 difluorobenzaldehyde, 3,4-diflourobenzaldehyde, 3.4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro-benzaldehye, 3,4-difluro-benzaldehyde, acmc-1ajc9, 3, 4-difluorobenzaldehyde, 3,4-difluoro benzaldehyde
PubChem CID 588088
IUPAC-namn 3,4-difluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Difluorobenzaldehyde
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2900g/mL, 1.29
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2C6H3CHO
Brytningsindex 1.4990 to 1.5010
Kvantitet 25 g
Formel vikt 142.1
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Difluorobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.