Läs mer
3,4-difluorbensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429837 1 g 1g
11439837 5 g 5g
11449837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22799.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 168267-41-2 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 168267-41-2
Molekylformel C6H5BF2O2
Molekylvikt (g/mol) 157.91
MDL-nummer MFCD00807405
InChI-nyckel RMGYQBHKEWWTOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenyl boronic acid, 3,4-difluorobenzeneboronic acid, 3,4-difluorophenyl boranediol, 3,4-fluorobenzene boronic acid, 3,4-difluorophenylbornic acid, 3,4-difluoro phenylboric acid, 3,4-difluorobenzenebornoic acid, 3,4-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, 3,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734337
IUPAC-namn (3,4-difluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7369788
Formel vikt 157.91
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.