Läs mer
3,4-difluorbensensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314785
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314785 1 g 1g
11324785 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17816.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 145758-05-0 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145758-05-0
Molekylformel C6H3ClF2O2S
Molekylvikt (g/mol) 212.595
MDL-nummer MFCD00153120
InChI-nyckel FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8
PubChem CID 2736913
IUPAC-namn 3,4-difluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.586
Kokpunkt 105°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4802506
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 212.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.