Läs mer
3,4-Difluorobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11472588
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472588 25 g 25g
11452588 1 g 1g
11462588 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15876.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 455-86-7 | C7H4F2O2 | 158,104 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-86-7
Molekylformel C7H4F2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.104
MDL-nummer MFCD00011672
InChI-nyckel FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-difluoro, 3,4-fifluorobenzoic acid, 3,4-difluoro-benzoic acid, 3,4-dichloropnenol, pubchem1337, acmc-209k3h, 3,4-difluoro benzoic acid, ksc237g8t, rarechem al bo 0269, timtec-bb sbb006721
PubChem CID 99166
IUPAC-namn 3,4-difluorbensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzoic acid
Smältpunkt 121 °C till 124 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 2085848
Formel vikt 158.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.