Läs mer
3,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1219798-70-5 |
| Molekylformel | C7 D3 H F2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 3,4-Difluorobenzoic-d3 Acid, 3,4-Difluorobenzoic-2,5,6-d3 acid, 4,5-Difluorobenzoic-2,3,6-d3 acid, 3,4-Difluorobenzoic acid-d3, 3,4-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,6-trideuterio-4,5-difluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.1208 |
| Formel vikt | 161.0368 g/mol |
| Visa mer |