Läs mer
3,4-Difluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673645
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10673645 1 g Amber Glass Bottle 1g
10317124 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10673645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00656DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 64248-62-0
Molekylformel C7H3F2N
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00011666
InChI-nyckel BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 587203
IUPAC-namn 3,4-difluorobenzonitrile
LEDER FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Difluorobenzonitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel F2C6H3CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 139.1
Procent renhet 97%