Läs mer
3,4-Difluorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11388025
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388025 25 g 25g
11378025 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08188.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 76903-88-3 | C7H3ClF2O | 176.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76903-88-3
Molekylformel C7H3ClF2O
Molekylvikt (g/mol) 176.55
MDL-nummer MFCD00009930
InChI-nyckel RPQWXGVZELKOEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro benzoyl chloride, pubchem14796, acmc-209p6r, 3,4 difluorobenzoylchloride, 3,4-diflorobenzoyl chloride, 3,4-difluorobezoyl chloride, 3,4-diflourobenzoyl chloride, ksc494e2f
PubChem CID 2724519
IUPAC-namn 3,4-difluorbensoylklorid
LEDER FC1=CC=C(C=C1F)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzoyl chloride
Densitet 1.402
Kokpunkt 185°C to 186°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 4177619
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 176.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.