Läs mer
3,4-difluorbensylmagnesiumbromid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491026
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
Packungsgröße:
100ml
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15491026 100 mL 100ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15491026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54312.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 738580-43-3 | C7H5BrF2Mg | 231,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 738580-43-3
Molekylformel C7H5BrF2Mg
MDL-nummer MFCD04038253
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 3,4-difluorophenyl methyl magnesium, xdazdgmkydlaiw-uhfffaoysa-m, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 3,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
InChI-nyckel XDAZDGMKYDLAIW-UHFFFAOYSA-M
LEDER FC1=C(F)C=C(C[Mg]Br)C=C1
IUPAC-namn magnesium;1,2-difluoro-4-metanidylbensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 231.32
PubChem CID 2778253
Formel vikt 231.32
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.