Läs mer
3,4-difluorbensylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495325
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15495325 50 mL 50ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15495325 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58167.AD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 307496-34-0 | C7H5BrF2Zn | 272.398 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-difluorbensylzinkbromid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider. Förvaras torrt inre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorobenzylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307496-34-0
Densitet 0.98
Molekylformel C7H5BrF2Zn
MDL-nummer MFCD01311420
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc 2+ ion 3,4-difluorophenyl methanide bromide
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel NXKQWSPHMLPJIC-UHFFFAOYSA-M
LEDER [CH2-]C1=CC(=C(C=C1)F)F.[Zn+2].[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 272.398
PubChem CID 57371133
Formel vikt 272.4
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.