Läs mer
3,4-Difluoroiodobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10338610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
25g; Glass bottle
Produktkod.
10338610 25g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10338610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 233180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 4-Difluoroiodobenzene
Namnnotering 99%
CAS 64248-58-4
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.9900g/mL, 1.99
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3F2I
Linjär formel IC6H3F2
Brytningsindex 1.5570 to 1.559
MDL-nummer MFCD00044630
Kvantitet 25g
Synonym 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI-nyckel KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=C(F)C=C(I)C=C1
IUPAC-namn 1,2-difluoro-4-iodobenzene
Molekylvikt (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formel vikt 239.99
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Difluoroiodobenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.