Läs mer
3,4-difluorfenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113364
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113364 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10113364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01786EB
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Difluorophenol
CAS 2713-33-9
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4F2O
Linjär formel F2(C6H3)OH
MDL-nummer MFCD00010315
Kvantitet 25 g
Synonym phenol, 3,4-difluoro, 3,4-difluoro phenol, 3 4-difluorophenol, 3,4-difluoro-phenol, pubchem2315, acmc-1cmaj, 3,4-difluorophenol, ksc202q5j, bnpwvujopcghik-uhfffaoysa
InChI-nyckel BNPWVUJOPCGHIK-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC-namn 3,4-difluorfenol
Molekylvikt (g/mol) 130.09
PubChem CID 75927
Formel vikt 130.09
Procent renhet 97%