Läs mer
3,4-difluorfenylättiksyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407917
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11407917 5 g 5g
11497907 1 g 1g
11389529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11407917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16584.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 658-93-5 | Molekylformel: C8H6F2O2 | Molekylvikt: 172,131 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 658-93-5
Molekylformel C8H6F2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.131
MDL-nummer MFCD00010002
InChI-nyckel YCAKYFIYUHHCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorophenylacetic acid, 2-3,4-difluorophenyl acetic acid, 3,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-difluoro, 3,4-difluorobenzeneacetic acid, 3,4-difluorophenylaceticacid, pubchem4154, acmc-209nst, ksc355a2l, rarechem al bo 0250
PubChem CID 69571
IUPAC-namn 2-(3,4-difluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 48 °C till 50 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2577768
Formel vikt 172.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.