Läs mer
3',4'-difluorpropiofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413487
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413487 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11413487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17257.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 23384-72-7 | C9H8F2O | 170,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-Difluoropropiophenone
CAS 23384-72-7
Kokpunkt 64 °C till 65 °C (1,8 mmHg)
Molekylformel C9H8F2O
Brytningsindex 1.488
MDL-nummer MFCD00015505
Kvantitet 5 g
Beilstein 2088650
Synonym 1-3,4-difluorophenyl propan-1-one, 3',4'-difluoropropiophenone, 3,4-difluoropropiophenone, propiophenone, 3',4'-difluoro, 1-propanone, 1-3,4-difluorophenyl, acmc-1cgp0, ksc551g8r, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-difluorophenyl, 1-3,4-difluorophenyl-1-propanone #
InChI-nyckel FSZOBSMJJFHVCQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1
IUPAC-namn 1-(3,4-difluorfenyl)propan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 170.16
PubChem CID 520050
Formel vikt 170.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.