Läs mer
3,4-Difluorosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322049
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322049 1 g 1g
15463367 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26088.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189283-51-0
Molekylformel C7H4F2O3
Molekylvikt (g/mol) 174.103
MDL-nummer MFCD03428564
InChI-nyckel GWOOBUWKTOCYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluorosalicylic acid, benzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy, 3,4-difluoro-2-hydroxy-benzoic acid, acmc-20anf8, 3,4-difluoro-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluro-2-hydroxybenzoic acid, 3,4-difluoro-2-hydroxy benzoic acid, 3,4-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzoic acid
PubChem CID 2758286
IUPAC-namn 3,4-difluor-2-hydroxibensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)O)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorosalicylic acid
Smältpunkt 177°C to 179°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.