Läs mer
3,4-Difluorotoluene, 98%
Produktkod. 11388938
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388938 1 g 1g
11308948 5 g 5g
11398938 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041789.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2927-34-6 | C7H6F2 | 128.12 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2927-34-6
Molekylformel C7H6F2
Molekylvikt (g/mol) 128.12
MDL-nummer MFCD00075087
InChI-nyckel FZMPLKVGINKUJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733400
IUPAC-namn 1,2-difluor-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Difluorotoluene
Densitet 1.120 g/mL
Kokpunkt 110°C to 113°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Synonym 3,4-difluorotoluene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl, 1,2-difluoro-4-methyl-benzene, 3,4-difluoro methyl benzene, 3,4 difluorotoluene, pubchem1615, 3, 4-difluorotoluene, 3,4-difluoro toluene
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 128.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.