Läs mer
(±)-3',4'-Dihydro-1'-hydroxy-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalene]-1'-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-3',4'-Dihydro-1'-hydroxy-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalene]-1'-acetonitrile |
| CAS | 51491-09-9 |
| Molekylformel | C17H21NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3',4'-Dihydro-1'-hydroxy-7'-methoxy-spiro[cyclopentane-1,2'(1'H)-naphthalene]-1'-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO2/c1-20-14-5-4-13-6-9-16(7-2-3-8-16)17(19,10-11-18)15(13)12-14/h4-5,12,19H,2-3,6-10H2,1H3 |
| LEDER | N#CCC1(O)C2=CC(OC)=CC=C2CCC31CCCC3 |
| IUPAC-namn | 2-(1'-hydroxy-7'-methoxy-3',4'-dihydro-1'H-spiro[cyclopentane-1,2'-naphthalen]-1'-yl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.35 |
| Formel vikt | 271.16 |