missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30379727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379727 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4499401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride
CAS 52250-51-8
Molekylformel C15 H13 N . Cl H
Kvantitet 1 g
Synonym Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (7CI,9CI), 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H13N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15;/h1-9H,10-11H2;1H
LEDER Cl.C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Formel vikt 243.0815
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.