missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride |
| CAS | 52250-51-8 |
| Molekylformel | C15 H13 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (7CI,9CI), 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15;/h1-9H,10-11H2;1H |
| LEDER | Cl.C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.73 |
| Formel vikt | 243.0815 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?