missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30372477
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449940100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline Hydrochloride
CAS 52250-51-8
Molekylformel C15 H13 N . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 3,4-dihydro-1-phenyl-, hydrochloride (7CI,9CI), 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H13N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15;/h1-9H,10-11H2;1H
LEDER Cl.C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
IUPAC-namn 1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Formel vikt 243.0815
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.