Läs mer
3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone, 98%
Produktkod. 10423474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10423474 10 g Glass bottle 10g
10214624 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10423474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398010100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 553-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 553-03-7
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00016722
InChI-nyckel TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
PubChem CID 64796
IUPAC-namn 3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
LEDER O=C1CCC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165.0°C to 167.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 4817
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.